Imprimer
4-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Bromo-2-fluoro-1-(methylsulphonyl)benzene
PC6251-1G PC6251-5G
APOSPC6251-1GEA 87 EUR
APOSPC6251-1G APOSPC6251-5G
4-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone 98%
4-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone
Formule: C₇H₆BrFO₂S
Point de fusion: 91…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11855948
Numéro CAS: 648904-84-1