Imprimer
(1Z)-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC6242-25G PC6242-5G
APOSPC6242-25GEA 1020 EUR
APOSPC6242-25G APOSPC6242-5G
(1Z)-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
(1Z)-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
Formule: C₃H₂F₄
Point d'ébullition: 21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18071081
Numéro CAS: 29118-25-0
UN: 3161
ADR: 2.1,