Imprimer
6-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6230-1G PC6230-250MG PC6230-5G
APOSPC6230-1GEA 174 EUR
APOSPC6230-1G APOSPC6230-250MG APOSPC6230-5G
6-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one 98+%
6-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Formule: C₈H₅FO₂
Point de fusion: 79…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09743984
Numéro CAS: 351528-80-8