Imprimer
2-Phenyl-2-(trifluoroacetyl)acetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Oxo-2-pheny-4,4,4-trifluorolbutanenitrile, α-(Trifluoroacetyl)benzeneacetonitrile
PC6223G-1G PC6223G-5G
APOSPC6223G-1GEA 40.6 EUR
APOSPC6223G-1G APOSPC6223G-5G
2-Phenyl-2-(trifluoroacetyl)acetonitrile 97%
2-Phenyl-2-(trifluoroacetyl)acetonitrile
Formule: C₁₀H₆F₃NO
Point de fusion: 85…87 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077582
Numéro CAS: 492-16-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III