Imprimer
4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6219-1G PC6219-5G
APOSPC6219-1GEA 415 EUR
APOSPC6219-1G APOSPC6219-5G
4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO₂S
Point de fusion: 171…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12196930
Numéro CAS: 904311-38-2