4-(Trifluoroacetyl)benzaldehyde 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4'-Formyl-2,2,2-trifluoroacetophenone, 4-(2,2,2-trifluoroacetyl)benzaldehyde, 1-(4-Formylphenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
Formule:
C₉H₅F₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12547943 Numéro CAS: 86988-50-3 |