Imprimer
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6183-1G PC6183-5G
APOSPC6183-1GEA 161 EUR
APOSPC6183-1G APOSPC6183-5G
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₉H₆ClF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027451
Numéro CAS: 1211010-30-8