2-Perfluoroethyl-1H-benzimidazole 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-(Pentafluoroethyl)-1H-benzimidazole
Formule:
C₉H₅F₅N₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07779575 Numéro CAS: 383-08-4 |