Imprimer
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Isocyanato-1-methyl-2-(trifluoromethyl)benzene, 5-Isocyanato-α,α,α-trifluoro-o-xylene
PC6108-1G PC6108-5G
APOSPC6108-1GEA 77 EUR
APOSPC6108-1G APOSPC6108-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formule: C₉H₆F₃NO
Point d'ébullition: 190…191 °C
Densité: 1,288 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03427212
Numéro CAS: 51903-64-1
UN: 2206
ADR: 6.1,III