Imprimer
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Cyano-2-fluorophenyl methyl sulphone
PC6059-1G PC6059-5G
APOSPC6059-1GEA 132 EUR
APOSPC6059-1G APOSPC6059-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
Formule: C₈H₆FNO₂S
Poids moléculaire: 199.202 g/mol
Point de fusion: 135…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12922838
Numéro CAS: 185946-05-8