4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]methylamine, 5-(Aminomethyl)-2-bromobenzotrifluoride
Formule:
C₈H₇BrF₃N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12026484 Numéro CAS: 1159512-70-5 UN: 2735 ADR: 8,III |