Imprimer
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-5-(cyanomethyl)benzotrifluoride, 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl cyanide
PC6026-1G PC6026-5G
APOSPC6026-1GEA 132 EUR
APOSPC6026-1G APOSPC6026-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅BrF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026483
Numéro CAS: 1159512-69-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III