Imprimer
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-5-(bromomethyl)benzotrifluoride, 1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
PC6025-5G PC6025-1G PC6025-250MG
APOSPC6025-5GEA 405 EUR
APOSPC6025-5G APOSPC6025-1G APOSPC6025-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂F₃
Point de fusion: 52…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059128
Numéro CAS: 1159512-68-1
UN: 3261
ADR: 8,III