Imprimer
4-Amino-5-chloro-2,6-difluoropyrimidine, tech
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-amine
PC5989-1G PC5989-250MG
APOSPC5989-1GEA 185 EUR
APOSPC5989-1G APOSPC5989-250MG
4-Amino-5-chloro-2,6-difluoropyrimidine, tech
4-Amino-5-chloro-2,6-difluoropyrimidine
Contains up to 15% 2-Amino-5-chloro-4,6-difluoropyrimidine
Formule: C₄H₂ClF₂N₃
Point de fusion: 158…164 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13563124
Numéro CAS: 27078-72-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III