Imprimer
(1S)-N-Methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (1S)-N-{1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethyl}methylamine
PC5962-1G PC5962-250MG
APOSPC5962-1GEA 654 EUR
APOSPC5962-1G APOSPC5962-250MG
(1S)-N-Methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
(1S)-N-Methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formule: C₁₀H₁₂F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779102
Numéro CAS: 1212332-00-7