Imprimer
3-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC5947-5G PC5947-1G PC5947-25G
APOSPC5947-5GEA 50.9 EUR
APOSPC5947-5G APOSPC5947-1G APOSPC5947-25G
3-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%
3-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Formule: C₉H₅F₃
Point d'ébullition: 146 °C
Densité: 1,178 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 21 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00467355
Numéro CAS: 705-28-2
UN: 1993
ADR: 3,III