Imprimer
2-Fluoro-4-methylphenylacetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(2-Fluoro-4-methylphenyl)acetonitrile
PC5937-1G PC5937-5G PC5937-25G
APOSPC5937-1GEA 55.1 EUR
APOSPC5937-1G APOSPC5937-5G APOSPC5937-25G
2-Fluoro-4-methylphenylacetonitrile 97%
2-Fluoro-4-methylphenylacetonitrile
Formule: C₉H₈FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094328
Numéro CAS: 518070-26-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III