Imprimer
2-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)toluene, (2-Fluoro-4-methylphenyl)methanol
PC5935-1G PC5935-5G PC5935-25G
APOSPC5935-1GEA 36.4 EUR
APOSPC5935-1G APOSPC5935-5G APOSPC5935-25G
2-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
2-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₉FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094326
Numéro CAS: 252004-38-9