Imprimer
3-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3-Fluoro-5-methylphenyl)methanol
PC5916-1G PC5916-5G PC5916-10G
APOSPC5916-1GEA 46.4 EUR
APOSPC5916-1G APOSPC5916-5G APOSPC5916-10G
3-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
3-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₉FO
Poids moléculaire: 140.155 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094314
Numéro CAS: 518070-20-7