Imprimer
6-Amino-2,3-difluorophenol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5911-1G PC5911-5G
APOSPC5911-1GEA 105 EUR
APOSPC5911-1G APOSPC5911-5G
6-Amino-2,3-difluorophenol 98%
6-Amino-2,3-difluorophenol
Formule: C₆H₅F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094310
Numéro CAS: 115551-33-2