2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₃ClF₄O₂ Poids moléculaire: 242.555 g/mol Point d'ébullition: 191 °C Densité: 1.499 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 93 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04115888 Numéro CAS: 886497-89-8 UN: 3265 ADR: 8 II |