1-[2-(Trifluoromethyl)quinol-4-yl]piperazine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₄H₁₄F₃N₃ Point de fusion: 133…135 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00219765 Numéro CAS: 175203-79-9 |