Imprimer
4-(tert-Butoxy)benzotrifluoride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC5876-1G PC5876-25G PC5876-5G
APOSPC5876-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5876-1G APOSPC5876-25G APOSPC5876-5G
4-(tert-Butoxy)benzotrifluoride 97%
4-(tert-Butoxy)benzotrifluoride
Formule: C₁₁H₁₃F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09763645
Numéro CAS: 16222-44-9