Imprimer
2H-Perfluoroisopropyl benzoate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,1,13,3,3-Hexafluoroisopropyl benzoate
PC5862-1G PC5862-5G
APOSPC5862-1GEA 97.3 EUR
APOSPC5862-1G APOSPC5862-5G
2H-Perfluoroisopropyl benzoate 97%
2H-Perfluoroisopropyl benzoate
Formule: C₁₀H₆F₆O₂
Poids moléculaire: 272.144 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00769374
Numéro CAS: 10315-85-2