Imprimer
α-Methyl-2,3,4,5,6-pentafluorophenethyl alcohol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC5861-1G PC5861-5G
APOSPC5861-1GEA 149 EUR
APOSPC5861-1G APOSPC5861-5G
α-Methyl-2,3,4,5,6-pentafluorophenethyl alcohol 97%
α-Methyl-2,3,4,5,6-pentafluorophenethyl alcohol
Formule: C₉H₇F₅O
Point d'ébullition: 67…68 °C (5 mm Hg)
Point de fusion: 81…82 °C
Point éclair: 77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00086181
Numéro CAS: 1988-60-9