Imprimer
3,5-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroaniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline
PC5858-1G PC5858-5G
APOSPC5858-1GEA 127 EUR
APOSPC5858-1G APOSPC5858-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroaniline 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroaniline
Formule: C₈H₄ClF₆N
Poids moléculaire: 263.567 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09763619
Numéro CAS: 948014-37-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III