2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Bromo-2-(carboxymethyl)benzotrifluoride
Formule:
C₉H₆BrF₃O₂ Point de fusion: 150…151 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12026462 Numéro CAS: 1159512-50-1 |