Imprimer
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5840-1G PC5840-5G
APOSPC5840-1GEA 102 EUR
APOSPC5840-1G APOSPC5840-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅F₄NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115891
Numéro CAS: 886497-94-5