Imprimer
1,5-(Dimethyl)perfluorocyclooctane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC5835-1G PC5835-5G
APOSPC5835-1GEA 135 EUR
APOSPC5835-1G APOSPC5835-5G
1,5-(Dimethyl)perfluorocyclooctane
1,5-(Dimethyl)perfluorocyclooctane
Formule: C₁₀H₆F₁₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026454
Numéro CAS: 948014-28-6