Imprimer
2-(Iodomethyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(iodomethyl)propane, 2H-Hexafluoro-2-(iodomethyl)propane
PC5826-1G PC5826-25G PC5826-5G
APOSPC5826-1GEA 104 EUR
APOSPC5826-1G APOSPC5826-25G APOSPC5826-5G
2-(Iodomethyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
2-(Iodomethyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Formule: C₄H₃F₆I
Poids moléculaire: 291.962 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038313
Numéro CAS: 883449-40-9