Imprimer
2,4-Dichloro-1,1,1,6,6,6-hexafluorohex-2-ene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC5801-10G PC5801-2.5G
APOSPC5801-10GEA 376 EUR
APOSPC5801-10G APOSPC5801-2.5G
2,4-Dichloro-1,1,1,6,6,6-hexafluorohex-2-ene 97%
2,4-Dichloro-1,1,1,6,6,6-hexafluorohex-2-ene
Formule: C₆H₄Cl₂F₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08461614
Numéro CAS: 885275-95-6