Imprimer
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5797-1G PC5797-250MG
APOSPC5797-1GEA 348 EUR
APOSPC5797-1G APOSPC5797-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄BrF₃O₃
Point de fusion: 90…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026457
Numéro CAS: 1159512-46-5