Imprimer
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC57793-1G PC57793-250MG
APOSPC57793-1GEA 188 EUR
APOSPC57793-1G APOSPC57793-250MG
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbaldehyde
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₅F₃OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27932089
Numéro CAS: 908566-20-1