4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₄F₃NS Point de fusion: 85…87 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD31567871 Numéro CAS: 2115333-67-8 |