Imprimer
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC57788-1G PC57788-250MG
APOSPC57788-1GEA 136 EUR
APOSPC57788-1G APOSPC57788-250MG
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Formule: C₁₀H₄F₃NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31567859
Numéro CAS: 2121705-26-6