Imprimer
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC57787-1G PC57787-250MG
APOSPC57787-1GEA 132 EUR
APOSPC57787-1G APOSPC57787-250MG
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Formule: C₁₀H₆F₃NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31567862
Numéro CAS: 1609382-60-6