Imprimer
2-(Bromomethyl)-6-(trifluoromethyl)benzothiophene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC57785-100MG PC57785-1G PC57785-250MG
APOSPC57785-100MGEA 33.5 EUR
APOSPC57785-100MG APOSPC57785-1G APOSPC57785-250MG
2-(Bromomethyl)-6-(trifluoromethyl)benzothiophene
2-(Bromomethyl)-6-(trifluoromethyl)benzothiophene
Formule: C₁₀H₆BrF₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31567845
Numéro CAS: 2377846-67-6
UN: 3261
ADR: 8,III