Imprimer
6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC57783-1G PC57783-250MG
APOSPC57783-1GEA 157 EUR
APOSPC57783-1G APOSPC57783-250MG
6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Formule: C₁₀H₄F₃NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31567847
Numéro CAS: 2121264-35-3