Imprimer
7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC57781-1G PC57781-250MG
APOSPC57781-1GEA 136 EUR
APOSPC57781-1G APOSPC57781-250MG
7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Formule: C₁₀H₄F₃NS
Point de fusion: 85…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31567883
Numéro CAS: 2115921-53-2