Imprimer
7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC57780-1G PC57780-250MG
APOSPC57780-1GEA 132 EUR
APOSPC57780-1G APOSPC57780-250MG
7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Formule: C₁₀H₆F₃NOS
Point de fusion: 158…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29922223
Numéro CAS: 1956369-80-4