Imprimer
2-Chloro-1,1,1,6,6,6-hexafluorohexa-2,4-diene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5778-1G PC5778-5G
APOSPC5778-1GEA 157 EUR
APOSPC5778-1G APOSPC5778-5G
2-Chloro-1,1,1,6,6,6-hexafluorohexa-2,4-diene
2-Chloro-1,1,1,6,6,6-hexafluorohexa-2,4-diene
Formule: C₆H₃ClF₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08461616
Numéro CAS: 885276-10-8
UN: 1993
ADR: 3,III