8-Bromo-1-fluorophenazine 94%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Bromo-6-fluorophenazine
Formule:
C₁₂H₆BrFN₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD32070710 Numéro CAS: 2379918-33-7 |