2-Bromo-4-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₅BrF₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD32070680 Numéro CAS: 1784852-57-8 |