Ethyl 3-oxo-3-(pentafluorophenyl)propanoate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ethyl (pentafluorobenzoyl)acetate, Ethyl 3-oxo-3-(pentafluorophenyl)propionate
Formule:
C₁₁H₇F₅O₃ Point d'ébullition: 103…104 °C (4 mm Hg) Densité: 1,43 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 41 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00192163 Numéro CAS: 3516-87-8 UN: 3272 ADR: 3,III |