Imprimer
Diphenyl[4-(phenylthio)phenyl]sulphonium triflate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC5764-1G PC5764-5G
APOSPC5764-1GEA 82.8 EUR
APOSPC5764-1G APOSPC5764-5G
Diphenyl[4-(phenylthio)phenyl]sulphonium triflate
Diphenyl[4-(phenylthio)phenyl]sulphonium triflate
Photoinitiator/Photoacid Generator
Formule: C₂₄H₁₉S₂·CF₃O₃S
Point de fusion: 81…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683569
Numéro CAS: 111281-12-0