Imprimer
5-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid, pinacol ester 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(5-Bromo-2,3-difluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC5752-100MG PC5752-500MG
APOSPC5752-100MGEA 219 EUR
APOSPC5752-100MG APOSPC5752-500MG
5-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid, pinacol ester 96%
5-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₄BBrF₂O₂
Poids moléculaire: 318.95 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11855989
Numéro CAS: 1073339-12-4