Imprimer
2-Bromo-6-fluoro-3-iodopyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC57327-1G PC57327-250MG
APOSPC57327-1GEA 654 EUR
APOSPC57327-1G APOSPC57327-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-iodopyridine 95%
2-Bromo-6-fluoro-3-iodopyridine
Formule: C₅H₂BrFIN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20923590
Numéro CAS: 1807231-84-0