Imprimer
2-Acetamido-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, 3-(Acetylamino)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzotrifluoride, N-(2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
PC5715-100MG PC5715-500MG
APOSPC5715-100MGEA 52.6 EUR
APOSPC5715-100MG APOSPC5715-500MG
2-Acetamido-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
2-Acetamido-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₅H₁₉BF₃NO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12026072
Numéro CAS: 1150271-57-0