Imprimer
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC57102-1G PC57102-250MG PC57102-5G
APOSPC57102-1GEA 91.5 EUR
APOSPC57102-1G APOSPC57102-250MG APOSPC57102-5G
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzonitrile
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzonitrile
Formule: C₈H₅FN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22200940
Numéro CAS: 1695920-54-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III