Imprimer
4-Fluoro-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC57091-1G PC57091-250MG
APOSPC57091-1GEA 42.2 EUR
APOSPC57091-1G APOSPC57091-250MG
4-Fluoro-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
4-Fluoro-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Formule: C₈H₇F₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11153191
Numéro CAS: 62158-94-5